Drukuj
kwas metafosforowy 39 - 43% Stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metaphosphoric acid
Stabilizacja: NaPO3
B20932.22 B20932.36
B20932.22EA 341 PLN
B20932.22 B20932.36
kwas metafosforowy 39 - 43% Stabilised
kwas metafosforowy
Purity: 39-43% bal. NaPO3 (Stabilizer) CAS No.: 37267-86-0 Molecular Formula: HPO3 Formula Weight: 79.98 Merck Reference: 14,7345 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011351
Formuła: (HPO₃)n
MW: 79.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 260
Temp. topnienia: 21
Gęstość: 2.2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011351
Numer CAS: 37267-86-0
Numer WE (dawny EINECS): 253-433-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,7345