kwas metafosforowy 33,5-36,5% stabilised ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Metaphosphoric acid
Stabilizacja:
Stabilised with sodium metaphosphate
CAS No.: 37267-86-0
Molecular Formula: HPO3
Formula Weight: 79.98
Physical Form: Crystalline
Density: 2.2
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Solubility: Decomposes in water. Soluble in alcohol
Merck Reference: 14,7345
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011351
Phosphorylating agent, dehydrating agent, dental cements, laboratory reagent
Formuła:
(HPO₃)n MW: 79.98 g/mol Temp. Wrzenia: 260 Temp. topnienia: 21 Gęstość: 2.2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011351 Numer CAS: 37267-86-0 Numer WE (dawny EINECS): 253-433-4 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,7345 |