Drukuj
Fenotiazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
P14831-1KG P14831-25G P14831-500G
SIALP14831-1KGEA 690 PLN
SIALP14831-1KG SIALP14831-25G SIALP14831-500G
Fenotiazyna, Sigma-Aldrich®
Fenotiazyna
Formuła: C₁₂H₉NS
Temp. Wrzenia: 371 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 182…185 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 202 °C
Numer MDL: MFCD00005015
Numer CAS: 92-84-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-196-5
Klasyfikacja Merck : 12,07404