Drukuj
Fenotiazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
88580-1KG 88580-250G 88580-50G
SIAL88580-1KGEA 460 PLN
SIAL88580-1KG SIAL88580-250G SIAL88580-50G
Fenotiazyna, Sigma-Aldrich®
Fenotiazyna
Formuła: C₁₂H₉NS
Temp. Wrzenia: 371 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 182…185 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 202 °C
Numer MDL: MFCD00005015
Numer CAS: 92-84-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-196-5
Klasyfikacja Merck : 12,07404