Fenotiazyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12517.0I
A12517.30
A12517.36
A12517.0IEA
2640
PLN
A12517.0I
A12517.30
A12517.36
Fenotiazyna ≥98%
Fenotiazyna
Purity: 98+%
CAS No.: 92-84-2
Molecular Formula: C12H9NS
Formula Weight: 199.28
Melting Point: 182-186°
Boiling Point: 235°/21mm
Merck Reference: 14,7252
MDL No.: MFCD00005015
Formuła:
C₁₂H₉NS Temp. Wrzenia: 235 °C (21 mmHg) Temp. topnienia: 182…186 °C Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 202 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005015 Numer CAS: 92-84-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-196-5 Klasyfikacja Merck : 14,7252 |