Drukuj
4-aminoantypiryna, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
M-Clarity™ quality level = MQ100
06800-100G 06800-25G 06800-500G
06800-100GEA 1000 PLN
06800-100G 06800-25G 06800-500G
4-aminoantypiryna, Supelco®
4-aminoantypiryna
Formuła: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203.24 g/mol
Temp. topnienia: 107…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003145
Numer CAS: 83-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-452-3
Klasyfikacja Merck : 13,00596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02c5022e409d63d25a340f738ca5312ba147a663&vid=8036f341d4d523a49a91d72204c5290fc2863de2&prid=web&clid=SAPDAM