Drukuj
4-aminoantypiryna 98,0 zA
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
21161.122EA 259 PLN
21161.122 21161.188
4-aminoantypiryna 98,0 zA
4-aminoantypiryna
Formuła: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203.24 g/mol
Temp. topnienia: 107…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003145
Numer CAS: 83-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-452-3
Klasyfikacja Merck : 13,00596
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.0 %
Suitable as phenol reagent Passes test
Melting point 106 - 109 °C
Loss on drying (90°C) Max. 0.5 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %