Drukuj
4-aminoantypiryna zA, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
MQ100
1.07293.0010 1.07293.0100
1.07293.0010EA 297 PLN
1.07293.0010 1.07293.0100
4-aminoantypiryna zA, Supelco®
4-aminoantypiryna
Formuła: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203.24 g/mol
Temp. topnienia: 107…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003145
Numer CAS: 83-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-452-3
Klasyfikacja Merck : 13,00596
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 56 g/l (20 °C)
Melting Point 107 - 109 °C
Molar Mass 203.24 g/mol
Bulk Density 430 kg/m3
pH 7.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)