4-aminoantypiryna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 83-07-8
Molecular Formula: C11H13N3O
Formula Weight: 203.25
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to pale brown
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 181635
Merck Reference: 14,591
MDL No.: MFCD00003145
Formuła:
C₁₁H₁₃N₃O Temp. topnienia: 106…110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003145 Numer CAS: 83-07-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-452-3 Klasyfikacja Merck : 14,591 |