Drukuj
4-aminoantypiryna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
103150250 103151000 103155000 103150025
ACRO103150250EA 203 PLN
ACRO103150250 ACRO103151000 ACRO103155000 ACRO103150025
4-aminoantypiryna 98%
4-aminoantypiryna
Formuła: C₁₁H₁₃N₃O
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003145
Numer CAS: 83-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-452-3
Klasyfikacja Merck : 13,00596
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
Loss on drying ≤1.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Clear
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)