fenazon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Antipyrine
A11089.22
A11089.36
A11089.22EA
290
PLN
A11089.22
A11089.36
fenazon ≥98%
fenazon
Purity: 98%
CAS No.: 60-80-0
Molecular Formula: C11H12N2O
Formula Weight: 188.23
Melting Point: 111-114°
Beilstein Reference: 157775
Merck Reference: 14,716
MDL No.: MFCD00003146
Formuła:
C₁₁H₁₂N₂O MW: 188.23 g/mol Temp. Wrzenia: 388 Temp. topnienia: 111…114 °C Gęstość: 1.25 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003146 Numer CAS: 60-80-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-486-6 Klasyfikacja Merck : 12,00757 |