Drukuj
fenazon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Antipyrine
104971000 104975000
ACRO104971000EA 268 PLN
ACRO104971000 ACRO104975000
fenazon 99%
fenazon
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 319 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 109…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003146
Numer CAS: 60-80-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-486-6
Klasyfikacja Merck : 12,00757
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 113 °C
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Specific optical rotation +33° to +37° (20 °C, 589 nm) (c=0.6, ethanol)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried basis)
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Impurity ≤2.0 % Sodium deoxycholate