1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(Piperazin-1-yl)phenol, p-(1-Piperazinyl)phenol, 4-(1-Piperazinyl)phenol
B20122.18
B20122.30
B20122.09
B20122.18EA
1200
PLN
B20122.18
B20122.30
B20122.09
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98%
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 56621-48-8
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 218-224°
Beilstein Reference: 150964
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00066156
Formuła:
C₁₀H₁₄N₂O Temp. topnienia: 218…224 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066156 Numer CAS: 56621-48-8 Numer WE (dawny EINECS): 260-289-6 Jednostka: 3263 ADR: 8,III |