1-(3-Hydroksyfenylo)piperazyna 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Piperazin-1-yl)phenol, m-(1-Piperazinyl)phenol, 3-(1-Piperazinyl)phenol
L18702.06
L18702.14
L18702.06EA
230
PLN
L18702.06
L18702.14
1-(3-Hydroksyfenylo)piperazyna 97
1-(3-Hydroksyfenylo)piperazyna
Purity: 98%
CAS No.: 59817-32-2
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 4248583
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00052896
Formuła:
C₁₀H₁₄N₂O MW: 178.23 g/mol Temp. topnienia: 205…208 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052896 Numer CAS: 59817-32-2 Jednostka: 3263 ADR: 8 III |