1-(2-Hydroksyfenylo)piperazyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20252.09
B20252.18
B20252.09EA
326
PLN
B20252.09
B20252.18
1-(2-Hydroksyfenylo)piperazyna ≥98%
1-(2-Hydroksyfenylo)piperazyna
Purity: 98%
CAS No.: 1011-17-2
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 122-127°
Beilstein Reference: 10646
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00190246
Formuła:
C₁₀H₁₄N₂O Temp. Wrzenia: 318 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 122…127 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190246 Numer CAS: 1011-17-2 Numer WE (dawny EINECS): 213-782-5 Jednostka: 3263 ADR: 8,III |