Drukuj
1-(2-metoksyfenylo)piperazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M22601-25G M22601-5G
SIALM22601-25GEA 541 PLN
SIALM22601-25G SIALM22601-5G
1-(2-metoksyfenylo)piperazyna, Sigma-Aldrich®
1-(2-metoksyfenylo)piperazyna
Formuła: C₁₁H₁₆N₂O
Temp. Wrzenia: 380 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 35…38 °C
Gęstość: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005958
Numer CAS: 35386-24-4
Numer WE (dawny EINECS): 252-537-7
Jednostka: 2923
ADR: 8,III