Drukuj
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
P8203-250G P8203-50G
SIALP8203-250GEA 2020 PLN
SIALP8203-250G SIALP8203-50G
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy), Sigma-Aldrich®
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy)
Formuła: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Temp. Wrzenia: 499 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006159
Numer CAS: 5625-37-6
Numer WE (dawny EINECS): 227-057-6
Klasyfikacja Merck : 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM