Drukuj
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
P6757-100G P6757-1KG P6757-25G P6757-500G
SIALP6757-100GEA 1130 PLN
SIALP6757-100G SIALP6757-1KG SIALP6757-25G SIALP6757-500G
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy), Sigma-Aldrich®
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy)
Formuła: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Temp. Wrzenia: 499 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006159
Numer CAS: 5625-37-6
Numer WE (dawny EINECS): 227-057-6
Klasyfikacja Merck : 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM