Drukuj
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
SIALP1851-500GEA 2350 PLN
SIALP1851-500G SIALP1851-1KG SIALP1851-25G SIALP1851-100G
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy), Sigma-Aldrich®
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy)
Formuła: C₈H₁₈N₂O₆S₂
MW: 302,37 g/mol
Temp. Wrzenia: 499 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006159
Numer CAS: 5625-37-6
Numer WE (dawny EINECS): 227-057-6
Klasyfikacja Merck : 12,07633
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/53/18551953.jpg