kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy) ≥99.0%, Ultrapure Bioreagent dla biologii molekularnej, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
4265-01EA
690
PLN
4265-01
4265-04
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy) ≥99.0%, Ultrapure Bioreagent dla biologii molekularnej, J.T.Baker®
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy)
Formuła:
C₈H₁₈N₂O₆S₂ Temp. Wrzenia: 499 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006159 Numer CAS: 5625-37-6 Numer WE (dawny EINECS): 227-057-6 Klasyfikacja Merck : 12,07633 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (C₈H₁₈N₂O₆S₂) | ≥99.0 % |
Appearance | Passes Test |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
RNase Activity | Passes Test |
Protease Activity | Passes Test |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
Residue after Ignition | ≤0.30 % |
Product Information (not specifications): pKa at 20°C = 6.80 |