kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A16090.14
A16090.22
A16090.36
A16090.14EA
287
PLN
A16090.14
A16090.22
A16090.36
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy) ≥98%
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy)
Purity: 98%
CAS No.: 5625-37-6
Molecular Formula: C8H18N2O6S2
Formula Weight: 302.37
Melting Point:
Formuła:
C₈H₁₈N₂O₆S₂ Temp. Wrzenia: 499 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006159 Numer CAS: 5625-37-6 Numer WE (dawny EINECS): 227-057-6 Klasyfikacja Merck : 14,7479 |