Drukuj
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy) 98.5+% for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
172610250 172611000 172610025 172615000
ACRO172610250EA 222 PLN
ACRO172610250 ACRO172611000 ACRO172610025 ACRO172615000
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy) 98.5+% for biochemistry
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy)
Formuła: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Temp. Wrzenia: 499 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006159
Numer CAS: 5625-37-6
Numer WE (dawny EINECS): 227-057-6
Klasyfikacja Merck : 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Titration with NaOH ≥98.50 %
Iron (Fe) ≤15 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm