Drukuj
1-(2-Hydroksyetylo)piperazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
H28807-100G H28807-500G
SIALH28807-100GEA 252 PLN
SIALH28807-100G SIALH28807-500G
1-(2-Hydroksyetylo)piperazyna, Sigma-Aldrich®
1-(2-Hydroksyetylo)piperazyna
Formuła: C₆H₁₄N₂O
Temp. Wrzenia: ∼246 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –38 °C
Gęstość: 1,0595 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005970
Numer CAS: 103-76-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-142-3