1-(2-Hydroksyetylo)piperazyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 103-76-4
Molecular Formula: C6H14N2O
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.5065
Odour: Amine-like
pH: 12.3
Melting Point: -39°
Boiling Point: 242-246°
Beilstein Reference: 104361
MDL No.: MFCD00005970
Formuła:
C₆H₁₄N₂O Temp. Wrzenia: 242…246 °C Temp. topnienia: –39 °C Gęstość: 1,060 Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005970 Numer CAS: 103-76-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-142-3 |