Drukuj
1-(2-Hydroksyetylo)piperazyna 98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
121191000 121195000
ACRO121191000EA 225 PLN
ACRO121191000 ACRO121195000
1-(2-Hydroksyetylo)piperazyna 98.5%
1-(2-Hydroksyetylo)piperazyna
Formuła: C₆H₁₄N₂O
Temp. Wrzenia: ∼246 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005970
Numer CAS: 103-76-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-142-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %