Difenylocyklopropenon, (max. 5% H₂O) 99% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21954.03
B21954.06
B21954.14
B21954.03EA
448
PLN
B21954.03
B21954.06
B21954.14
Difenylocyklopropenon, (max. 5% H₂O) 99% (dry weight)
Difenylocyklopropenon
Purity: 99%
CAS No.: 886-38-4
Molecular Formula: C15H10O
Formula Weight: 206.24
Melting Point: 119-121°
Beilstein Reference: 608049
Merck Reference: 14,3308
MDL No.: MFCD00001311
Formuła:
C₁₅H₁₀O Temp. Wrzenia: 407 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 119…121 °C Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001311 Numer CAS: 886-38-4 Numer WE (dawny EINECS): 212-948-4 Klasyfikacja Merck : 14,3308 |