Drukuj
1-Acetylcyclohexene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-Acetyl-1-cyclohexene, Cyclohex-1-enylmethylketone, 1-(Cyclohex-1-en-1-yl)ethanone
102500050 102500250
ACRO102500050EA 209 PLN
ACRO102500050 ACRO102500250
1-Acetylcyclohexene 97%
1-Acetylcyclohexene
Formuła: C₈H₁₂O
MW: 124.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 202
Temp. topnienia: 73 °C
Gęstość: 0.96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 65 °C
Numer MDL: MFCD00001547
Numer CAS: 932-66-1
Numer WE (dawny EINECS): 213-256-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %