1-Butylcyclohexanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20579.06
B20579.14
B20579.06EA
475
PLN
B20579.06
B20579.14
1-Butylcyclohexanol ≥98%
1-Butylcyclohexanol
Purity: 98%
CAS No.: 5445-30-7
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
MDL No.: MFCD00021404
Formuła:
C₁₀H₂₀O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021404 Numer CAS: 5445-30-7 |