Keton cyklopropylo metylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Cyclopropylethanone
A13540.14
A13540.22
A13540.36
A13540.14EA
261
PLN
A13540.14
A13540.22
A13540.36
Keton cyklopropylo metylowy ≥99%
Keton cyklopropylo metylowy
Purity: 99%
CAS No.: 765-43-5
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 16°(61°F)
Refractive Index: 1.4240
Melting Point:
Formuła:
C₅H₈O MW: 84.12 g/mol Temp. Wrzenia: 113…114 °C Temp. topnienia: < –70 °C Gęstość: 0.898 Temp. Zapłonu: 16 °C (61 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001297 Numer CAS: 765-43-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-146-4 Jednostka: 1992 ADR: 3 II |