Drukuj
Keton cyklopropylo metylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
111710250 111711000 111715000
ACRO111710250EA 178 PLN
ACRO111710250 ACRO111711000 ACRO111715000
Keton cyklopropylo metylowy 98%
Keton cyklopropylo metylowy
Formuła: C₅H₈O
Temp. Wrzenia: 111 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –68 °C
Gęstość: 0,898 g/cm³
Temp. Zapłonu: 21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001297
Numer CAS: 765-43-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-146-4
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %