Drukuj
Oksym cykloheksanonu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
111201000 111205000 111200025
111201000.EA 121 PLN
111201000. 111205000. 111200025.
Oksym cykloheksanonu 97%
Oksym cykloheksanonu
Formuła: C₆H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 206 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 88…92 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001660
Numer CAS: 100-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-874-0
Jednostka: 1325
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %