Drukuj
trans-1,4-Diaminocyclohexane 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
406360250 406361000
ACRO406360250EA 500 PLN
ACRO406360250 ACRO406361000
trans-1,4-Diaminocyclohexane 98+%
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Formuła: C₆H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 199 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 68…71 °C
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075174
Numer CAS: 2615-25-0
Jednostka: 3259
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to brown Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
Water ≤1 %
GC ≥98.0 %