Drukuj
Tetrachloro-o-benzochinon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
137990050 137990250
ACRO137990050EA 343 PLN
ACRO137990050 ACRO137990250
Tetrachloro-o-benzochinon 97%
Tetrachloro-o-benzochinon
Formuła: C₆Cl₄O₂
Temp. Wrzenia: 312 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 125…129 °C
Gęstość: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001646
Numer CAS: 2435-53-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-424-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20 °C, 589 nm) (Neat)