Drukuj
Tetrachloro-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tetrachloro-1,4-benzochinon, Chloranil
M-Clarity™ quality level = MQ200
232017-100G 232017-25G
SIAL232017-100GEA 1060 PLN
SIAL232017-100G SIAL232017-25G
Tetrachloro-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Tetrachloro-p-benzochinon
Formuła: C₆Cl₄O₂
Temp. Wrzenia: 270 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 290…293 °C
Gęstość: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001594
Numer CAS: 118-75-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-274-4
Klasyfikacja Merck : 13,02088