Drukuj
Tetrachloro-p-benzochinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tetrachloro-1,4-benzochinon, Chloranil
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02361.0005 8.02361.0250 8.02361.9010
8.02361.0005EA 118 PLN
8.02361.0005 8.02361.0250 8.02361.9010
Tetrachloro-p-benzochinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrachloro-p-benzochinon
Formuła: C₆Cl₄O₂
Temp. Wrzenia: 270 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 290…293 °C
Gęstość: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001594
Numer CAS: 118-75-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-274-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02088
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20°C) practically inSoluble
Melting Point 290 - 293 °C (sublimed)
Molar Mass 800 kg/m3
Bulk Density 800 kg/m3
Vapor Pressure 1 hPa (71 °C)
pH 3.5 - 4.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Ignition Point 400°C
Synonyms Tetrachloro-p-benzoquinone
Hill Formula C6Cl4O2