Tetrachloro-p-benzochinon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tetrachloro-1,4-benzochinon, Chloranil
A13495.14
A13495.22
A13495.36
A13495.14EA
287
PLN
A13495.14
A13495.22
A13495.36
Tetrachloro-p-benzochinon ≥97%
Tetrachloro-p-benzochinon
Purity: 97%
CAS No.: 118-75-2
Molecular Formula: C6Cl4O2
Formula Weight: 245.88
Melting Point: ca 290° subl.
Beilstein Reference: 393006
Merck Reference: 14,2078
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001594
Formuła:
C₆Cl₄O₂ Temp. Wrzenia: 270 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ∼ 290 °C (subl.) Gęstość: 1,970 Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001594 Numer CAS: 118-75-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-274-4 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2078 |