Drukuj
Tetrachloro-p-benzochinon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetrachloro-1,4-benzochinon, Chloranil
213561000 213562500 213565000
ACRO213561000EA 585 PLN
ACRO213561000 ACRO213562500 ACRO213565000
Tetrachloro-p-benzochinon 99%
Tetrachloro-p-benzochinon
Formuła: C₆Cl₄O₂
Temp. Wrzenia: 270 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: >290 °C
Gęstość: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001594
Numer CAS: 118-75-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-274-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,02088
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥98.5 %