Drukuj
3-Quinolinecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
177148-1G 177148-25G 177148-5G
SIAL177148-1GEA 158 PLN
SIAL177148-1G SIAL177148-25G SIAL177148-5G
3-Quinolinecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
3-Quinolinecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 345
Temp. topnienia: 282…283 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006770
Numer CAS: 6480-68-8
Numer WE (dawny EINECS): 229-337-3