N,N-Dibenzylaniline ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H32091.14
H32091.22
H32091.14EA
300
PLN
H32091.14
H32091.22
N,N-Dibenzylaniline ≥99%
N,N-Dibenzylaniline
Purity: 99%
CAS No.: 91-73-6
Molecular Formula: C20H19N
Formula Weight: 273.37
Melting Point: 69-71°
Boiling Point: 180°/1mm
MDL No.: MFCD00022015
Formuła:
(C₆H₅)N(CH₂C₆H₅)₂ Temp. Wrzenia: 180 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 69…71 °C Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022015 Numer CAS: 91-73-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-093-5 |