4-Jodobifenyl ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Iodo-1,1'-biphenyl
H27453.14
H27453.06
H27453.03
H27453.14EA
3530
PLN
H27453.14
H27453.06
H27453.03
4-Jodobifenyl ≥97%
4-Jodobifenyl
Purity: 97%
CAS No.: 1591-31-7
Molecular Formula: C12H9I
Formula Weight: 280.11
Melting Point: 110-114°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00019028
Formuła:
C₁₂H₉I Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 110…114 °C Gęstość: 1,584 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019028 Numer CAS: 1591-31-7 Numer WE (dawny EINECS): 216-469-1 ADR: 9,III |