2-tert-Butylo-p-krezol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23545.22
B23545.36
B23545.22EA
232
PLN
B23545.22
B23545.36
2-tert-Butylo-p-krezol ≥99%
2-tert-Butylo-p-krezol
Purity: 99%
CAS No.: 2409-55-4
Molecular Formula: C11H16O
Formula Weight: 164.25
Flash Point: 105°(221°F)
Melting Point: 49-54°
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 1817645
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002381
Formuła:
C₁₁H₁₆O Temp. Wrzenia: 237 °C Temp. topnienia: 49…54 °C Gęstość: 0,961 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 105 °C (221 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002381 Numer CAS: 2409-55-4 Numer WE (dawny EINECS): 219-314-6 Jednostka: 2430 ADR: 8,III |