2-tert-Butylo-p-krezol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
107960050
107961000
107965000
ACRO107960050EA
132
PLN
ACRO107960050
ACRO107961000
ACRO107965000
2-tert-Butylo-p-krezol 99%
2-tert-Butylo-p-krezol
Formuła:
C₁₁H₁₆O Temp. Wrzenia: 244 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 50…53 °C Gęstość: 0,961 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 105 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002381 Numer CAS: 2409-55-4 Numer WE (dawny EINECS): 219-314-6 Jednostka: 2430 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to yellow to light beige Crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 53 °C |
GC | ≥98.5 % |