Drukuj
ω-Bromo-4-metyloacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: α-Bromo-4-methylacetophenone, Bromomethyl p-methylphenyl ketone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 4-Methylphenacyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
159530-25G 159530-5G
SIAL159530-25GEA 836 PLN
SIAL159530-25G SIAL159530-5G
ω-Bromo-4-metyloacetofenon, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-4-metyloacetofenon
Formuła: C₉H₉BrO
Temp. Wrzenia: 105 °C (0,1 mmHg)
Temp. topnienia: 95…97 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000203
Numer CAS: 619-41-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-595-0