ω-Bromo-4-metyloacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25217.06
B25217.14
B25217.22
B25217.06EA
408
PLN
B25217.06
B25217.14
B25217.22
ω-Bromo-4-metyloacetofenon ≥98%
ω-Bromo-4-metyloacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 619-41-0
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.08
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉BrO Temp. Wrzenia: 105 °C (0,1 mmHg) Temp. topnienia: 50…54 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000203 Numer CAS: 619-41-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-595-0 |