Drukuj
ω-Bromo-4-metyloacetofenon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: α-Bromo-4-methylacetophenone, Bromomethyl p-methylphenyl ketone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 4-Methylphenacyl bromide
170390050 170390250 170391000
ACRO170390050EA 230 PLN
ACRO170390050 ACRO170390250 ACRO170391000
ω-Bromo-4-metyloacetofenon 97%
ω-Bromo-4-metyloacetofenon
Formuła: C₉H₉BrO
MW: 213.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 105
Temp. topnienia: 52…53 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000203
Numer CAS: 619-41-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-595-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %