Drukuj
Dibenzoilometan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
112600250 112601000 112600100 112605000
ACRO112600250EA 257 PLN
ACRO112600250 ACRO112601000 ACRO112600100 ACRO112605000
Dibenzoilometan 98%
Dibenzoilometan
Formuła: (C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅)
Temp. Wrzenia: 219…221 °C (18 mmHg)
Temp. topnienia: 75…79 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003085
Numer CAS: 120-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-398-9
Klasyfikacja Merck : 13,03033
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥97.5 %