Drukuj
Oksybenzon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H36206-100G H36206-500G H36206-5G
SIALH36206-100GEA 457 PLN
SIALH36206-100G SIALH36206-500G SIALH36206-5G
Oksybenzon, Sigma-Aldrich®
Oksybenzon
Formuła: C₁₄H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 370 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 65 °C
Gęstość: 1,3397 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00008387
Numer CAS: 131-57-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-031-5
Klasyfikacja Merck : 12,07088