Oksybenzon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17662.0B
A17662.18
A17662.30
A17662.0BEA
2320
PLN
A17662.0B
A17662.18
A17662.30
Oksybenzon ≥98%
Oksybenzon
Purity: 98+%
CAS No.: 131-57-7
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Flash Point: 216°(420°F)
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: ca 150°/5mm
Beilstein Reference: 1913145
Merck Reference: 14,6954
MDL No.: MFCD00008387
Formuła:
C₁₄H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: ∼150 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 62…65 °C Gęstość: 1,300 Temp. Zapłonu: 216 °C (420 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008387 Numer CAS: 131-57-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-031-5 Klasyfikacja Merck : 14,6954 |