Drukuj
Oksybenzon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
121360050 121361000
ACRO121360050EA 179 PLN
ACRO121360050 ACRO121361000
Oksybenzon 98%
Oksybenzon
Formuła: C₁₄H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 150…160 °C (5 mmHg)
Gęstość: 1,3397 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008387
Numer CAS: 131-57-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-031-5
Klasyfikacja Merck : 12,07088
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥62.0 °C
GC ≥97.5 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥400 (321 to 327 nm, methanol)