4'-Fenyloacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Acetylbiphenyl, 1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)ethanone, 4-Biphenylyl methyl ketone, 4'-Phenylacetophenone, p-Phenylacetophenone, 4-Acetyl-biphenyl
A14622.14
A14622.22
A14622.36
A14622.14EA
246
PLN
A14622.14
A14622.22
A14622.36
4'-Fenyloacetofenon ≥98%
4'-Fenyloacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 92-91-1
Molecular Formula: C14H12O
Formula Weight: 196.25
Melting Point: 117-123°
Boiling Point: 168°/8mm
MDL No.: MFCD00008749
Formuła:
C₁₄H₁₂O Temp. Wrzenia: 168 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: 117…123 °C Gęstość: 1,251 g/cm³ (0 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008749 Numer CAS: 92-91-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-202-6 |